Få mere at vide
1,6-Dibromo-2-naphthol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10635532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10635532 25 g 25g
10182230 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10635532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112850250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 16239-18-2
Molekylær formel C10H6Br2O
Molekylvægt (g/mol) 301.97
MDL nummer MFCD00003870
InChI nøgle VKESFYLPKHQOOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-dibromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1,6-dibromo, 2-naphthol, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-2-hydroxynaphthalene, 1,6-dibromo-beta-naphthol, 1,6-dibromo-.beta.-naphthol, pubchem22920, 2-naphthol,6-dibromo, 1,6 dibromo-2-napthol, acmc-1c8jh
PubChem CID 27768
IUPAC navn 1,6-dibromonaphthalen-2-ol
SMIL OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 6-Dibromo-2-naphthol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 105.0°C to 107.0°C
Farve Brown or Pink to Purple
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel Br2C10H5OH
Mængde 25 g
Beilstein 06, 652
Formel vægt 301.96
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Dibromo-2-naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.