Få mere at vide
1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317096
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317096 5 g 5g
11327096 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07019.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1779-10-8
Molekylær formel C11H6Br2O3
Molekylvægt (g/mol) 345.97
MDL nummer MFCD00046367
InChI nøgle WNMKUIQCIRAXBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid, 1,6-dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,7-dibromo-3-hydroxy, 1,6-dibromo-2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthoic acid,7-dibromo-3-hydroxy, 2-naphthalenecarboxylic acid,7-dibromo-3-hydroxy, acmc-1btqt, 2-naphthoic acid, 4,7-dibromo-3-hydroxy, labotest-bb lt00455402, 1,6-dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carb
PubChem CID 74502
IUPAC navn 4,7-dibromo-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=C(O)C(Br)=C2C=CC(Br)=CC2=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 249°C to 253°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 2378969
Formel vægt 345.98
Procent renhed 97%