Få mere at vide
1,6-Diaminohexan, TRC
Artikelnummer. 30041312
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041312 50 g
30041290 100 g
30007482 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41618050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-09-4
Molekylær formel C6 H16 N2
Molekylvægt (g/mol) 116.2046
Synonym 1,6-Hexanediamine, 1,6-Diamino-n-hexane, 1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexylenediamine, 6-Aminohexylamine, 80HMD, Advancure, Dytek 70, Dytek HMD, HMDA, Hexamethylenediamine, Hexylenediamine, Hi Perm, NSC 9257, RT Advancure HD, V 1, α,ω-Hexanediamine, Hexane-1,6-diamine
IUPAC navn hexan-1,6-diamin
SMIL NCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexane-1,6-diamine
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Formel vægt 116.1313