Tekniske data
| CAS | 124-09-4 |
| Emballage | Plastic Coated Glass bottle |
| Molekylær formel | C6H16N2 |
| MDL nummer | 8243 |
| Mængde | 250 mL |
| Formel vægt | 116.21g/mol |
| Fysisk form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,6-Diaminohexane, 5% in water
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylenediamine