Få mere at vide
1,6-Diaminohexane Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| CAS | 6055-52-3 |
| Molekylær formel | C6H16N2.2ClH |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,6-Hexanediamine, hydrochloride (1:2), 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.NCCCCCCN |
| IUPAC navn | hexane-1,6-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.13 |
| Formel vægt | 188.0847 |