Få mere at vide
1,6-Diaminohexan, 98+%
Artikelnummer. 11479080
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479080 500 g 500g
11469080 100 g 100g
11459080 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479080 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14212.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116,208 g/mol
1,6-Diaminohexan bruges hovedsageligt som en monomer til fremstilling af nylon 6-6. Dets derivat hexamethylendiisocyanat (HDI) bruges til fremstilling af polyurethan. Det fungerer som et tværbindingsmiddel i epoxyharpikser. Andre anvendelser omfatter belægninger, smøremidler og vandbehandlingsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,6-Diaminohexan bruges hovedsageligt som monomer til fremstilling af nylon 6-6. Dets derivat hexamethylendiisocyanat (HDI) bruges til fremstilling af polyurethan. Det fungerer som et tværbindingsmiddel i epoxyharpikser. Andre anvendelser omfatter belægninger, smøremidler og vandbehandlingsprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ether, alkohol og benzen.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, stærke oxidationsmidler, syrechlorider, kuldioxid og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-09-4
Molekylær formel C6H16N2
MDL nummer MFCD00008243
InChI nøgle NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC navn hexan-1,6-diamin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Diaminohexane
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Tæthed 0.84
pH 12.4
Kogepunkt 199°C to 204°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel H2N(CH2)6NH2
Mængde 500 g
FN nummer UN2280
Beilstein 1098307
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,4695
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ether,alcohol and benzene.
SMIL C(CCCN)CCN
Molekylvægt (g/mol) 116.208
Formel vægt 116.21
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Diaminohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediamine