Få mere at vide
1,6-Di-O-tosyl-2,3-O-isopropyliden-a-L-sorbofuranose, TRC
Artikelnummer. 30378258
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30378258 2 g
1 options
Artikelnummer. 30378258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4943352G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-O-Isopropylidene-1,6-ditosyl-L-sorbose
CAS 2484-55-1
Molekylær formel C23 H28 O10 S2
Mængde 2 g
Synonym 2,3-O-(1-Methylethylidene)-α-L-sorbofuranose 1,6-Bis(4-methylbenzenesulfonate), 2,3-O-Isopropylidene-α-L-sorbofuranose 1,6-Di-p-toluenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C23H28O10S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)34(25,26)29-13-19-20(24)21-23(31-19,33-22(3,4)32-21)14-30-35(27,28)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-21,24H,13-14H2,1-4H3/t19-,20+,21-,23-/m0/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2O[C@@]3(COS(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O
IUPAC navn [(3aS,5S,6R,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a-[(4-methylphenyl)sulfonyloxymethyl]-6,6a-dihydro-5H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]methyl 4-methylbenzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 528.59
Formel vægt 528.1124