Få mere at vide
1,6-Di-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-Alpha-D-mannopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Di-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-a-D-mannopyranose |
| CAS | 65556-30-1 |
| Molekylær formel | C31 H34 O8 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H34O8/c1-22(32)34-21-27-28(35-18-24-12-6-3-7-13-24)29(36-19-25-14-8-4-9-15-25)30(31(39-27)38-23(2)33)37-20-26-16-10-5-11-17-26/h3-17,27-31H,18-21H2,1-2H3/t27-,28-,29+,30+,31+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5S,6R)-6-acetyloxy-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 534.6 |
| Formel vægt | 534.2254 |