Få mere at vide
1,6-Dehydro Tramadol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Anhydrotramadol Hydrochloride |
| CAS | 66170-31-8 |
| Molekylær formel | C16H23NO.HCl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (1RS)-[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-2-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 2-Anhydrotramadol Hydrochloride, 2-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-2-cyclohexene-1-methanamine Hydrochloride, 2-Cyclohexene-1-methanamine, 2-(3-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14)13-8-6-9-15(11-13)18-3;/h6,8-11,14H,4-5,7,12H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1cccc(c1)C2=CCCCC2CN(C)C |
| IUPAC navn | 1-[2-(3-methoxyphenyl)cyclohex-2-en-1-yl]-N,N-dimethylmethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.82 |
| Formel vægt | 281.1546 |