Få mere at vide
1,6-Dehydro Tramadol Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30180145
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30180145 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2303905MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Anhydrotramadol Hydrochloride
CAS 66170-31-8
Molekylær formel C16H23NO.HCl
Mængde 5 mg
Synonym (1RS)-[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-2-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 2-Anhydrotramadol Hydrochloride, 2-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-2-cyclohexene-1-methanamine Hydrochloride, 2-Cyclohexene-1-methanamine, 2-(3-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C16H23NO.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14)13-8-6-9-15(11-13)18-3;/h6,8-11,14H,4-5,7,12H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.COc1cccc(c1)C2=CCCCC2CN(C)C
IUPAC navn 1-[2-(3-methoxyphenyl)cyclohex-2-en-1-yl]-N,N-dimethylmethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 281.82
Formel vægt 281.1546