Få mere at vide
1-(6-Chlorophenyl)-7-oxabicyclo-heptane-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(6-Chlorophenyl)-7-oxabicyclo-heptane-d4 |
| CAS | 1336986-07-2 |
| Molekylær formel | C12 D4 H9 Cl O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(6-Chlorophenyl-2,3,4,5-d4)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-10-6-2-1-5-9(10)12-8-4-3-7-11(12)14-12/h1-2,5-6,11H,3-4,7-8H2/i1D,2D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Cl)c1[2H])C23CCCCC2O3 |
| IUPAC navn | 1-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.709 |
| Formel vægt | 212.091 |