Få mere at vide
1-(6-chlor-1,3-benzothiazol-2-yl)hydrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703073
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10703073 250 mg 250mg
10465902 1 g 1g
10526785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10703073 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW01279CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 51011-54-2
Molekylær formel C7H6ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 199.656
MDL nummer MFCD00832729
InChI nøgle JBAIRAQEQLLZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-hydrazinylbenzo d thiazole, 1-6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-benzothiazol-2-yl-hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinyl-1,3-benzothiazole, 1-6-chlorobenzo d thiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazino-1,3-benzothiazole, 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinobenzothiazole, 2-hydrazino-6-chloro-benzothiazole, 6-chlorobenzothiazole-2-ylhydrazine
PubChem CID 737197
IUPAC navn (6-chlor-1,3-benzothiazol-2-yl)hydrazin
SMIL C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-yl)hydrazine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.66
Procent renhed 97%