Få mere at vide
1,6-Bismaleimidohexan, 97%
Beskrivelse
Et sulfhydrylreaktivt homobifunktionelt tværbindingsreagens. Under milde forhold vil det tillade irreversibel tværbinding af sulfhydralholdige forbindelser ved et pH-område på 6,5 til 7,5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et sulfhydrylreaktivt homobifunktionelt tværbindingsreagens. Under milde forhold vil det tillade irreversibel tværbinding af sulfhydralholdige forbindelser ved et pH-område på 6,5 til 7,5.
Opløselighed Opløselig i chloroform
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Bismaleimidohexane |
| Smeltepunkt | 144 °C |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform. |
| Formel vægt | 276.29 |
| Procent renhed | 97% |