Få mere at vide
1,6-bismaleimidohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465058
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465058 100 mg 100mg
15475058 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58874.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4856-87-5 | C14H16N2O4 | 276.292 g/mol
Et sulfhydrylreaktivt homobifunktionelt tværbindingsreagens. Under milde forhold vil det tillade irreversibel tværbinding af sulfhydralholdige forbindelser ved et pH-område på 6,5 til 7,5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et sulfhydrylreaktivt homobifunktionelt tværbindingsreagens. Under milde forhold vil det tillade irreversibel tværbinding af sulfhydralholdige forbindelser ved et pH-område på 6,5 til 7,5.
Opløselighed Opløselig i chloroform
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4856-87-5
Molekylær formel C14H16N2O4
Molekylvægt (g/mol) 276.292
MDL nummer MFCD00047122
InChI nøgle PYVHLZLQVWXBDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-bismaleimidohexane, 1,6-dimaleimidohexane, n,n'-hexamethylenedimaleimide, 1,6-bis maleimido hexane, 1,1'-hexane-1,6-diyl bis 1h-pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1,1'-1,6-hexanediyl bis, maleimide, n,n'-hexamethylenedi, n,n'-hexamethylenebis maleimide, 1,1'-1,6-hexanediyl bis-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 20992
IUPAC navn 1-[6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexyl]pyrrol-2,5-dion
SMIL C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Bismaleimidohexane
Smeltepunkt 144°C
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 276.29
Procent renhed 97%