Få mere at vide
1,6-Bis(tert-butoxycarbonylamino)hexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Bis(tert-butoxycarbonylamino)hexane |
| CAS | 16644-54-5 |
| Molekylær formel | C16H32N2O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Hexamethylenedi-carbamic Acid Di-tert-butyl Ester, N,N'-1,6-Hexanediylbis-carbamic Acid C,C'-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32N2O4/c1-15(2,3)21-13(19)17-11-9-7-8-10-12-18-14(20)22-16(4,5)6/h7-12H2,1-6H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.44 |
| Formel vægt | 316.2362 |