Få mere at vide
1,6-Bis(mesyloxy)hexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Bis(mesyloxy)hexane |
| CAS | 4239-24-1 |
| Molekylær formel | C8H18O6S2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methanesulfonic Acid Hexamethylene Ester, 1,6-Hexamethylene Dimesylate, 6-Methylsulfonyloxyhexyl Methylsulfonate, Hexasulfan, Hexasulphan, 1,6-Hexanediol Dimethanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O6S2/c1-15(9,10)13-7-5-3-4-6-8-14-16(2,11)12/h3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)OCCCCCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 6-methylsulfonyloxyhexyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.35 |
| Formel vægt | 274.0545 |