Få mere at vide
1,6-Bis(diphenylfosfin)hexan, 97%
Artikelnummer. 15491818
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491818 1 g 1g
15401828 5 g 5g
15411828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55528.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 19845-69-3 | C30H32P2 | 454,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19845-69-3
Molekylær formel C30H32P2
Molekylvægt (g/mol) 454.53
MDL nummer MFCD00003053
InChI nøgle GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-bis diphenylphosphino hexane, 6-diphenylphosphanylhexyl diphenyl phosphane, hexamethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,6-hexanediylbis diphenyl, phosphine,1,1'-1,6-hexanediyl bis 1,1-diphenyl, 6-diphenylphosphanyl hexyl diphenylphosphane, acmc-1ca9e, ksc491k2l, 1,6-bis diphenylphosino hexane
PubChem CID 2754312
IUPAC navn 6-diphenylphosphanylhexyl(diphenyl)phosphan
SMIL C(CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
Smeltepunkt 124 °C til 126 °C
Lineær formel (C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
Mængde 1 g
Formel vægt 454.53
Procent renhed 97%