missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,6-Bis-boc-8Beta-(thiomethyl)ergoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Bis-boc-8Beta-(thiomethyl)ergoline |
| CAS | 1263162-43-1 |
| Molekylær formel | C25H34N2O4S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,6-Bis-Boc-8-Ss-(Thiomethyl)Ergoline |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34N2O4S/c1-24(2,3)30-22(28)26-12-15(14-32)10-18-17-8-7-9-19-21(17)16(11-20(18)26)13-27(19)23(29)31-25(4,5)6/h7-9,13,15,18,20,32H,10-12,14H2,1-6H3/t15-,18-,20-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](CS)C[C@H]2[C@H]1Cc3cn(C(=O)OC(C)(C)C)c4cccc2c34 |
| IUPAC navn | ditert-butyl (6aR,9R,10aR)-9-(sulfanylmethyl)-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4,7-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 458.61 |
| Formel vægt | 458.2239 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?