Få mere at vide
1,6-Bis-boc-8Beta-formyl-ergoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Bis-boc-8beta-formyl-ergoline |
| CAS | 1260178-62-8 |
| Molekylær formel | C25 H32 N2 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32N2O5/c1-24(2,3)31-22(29)26-12-15(14-28)10-18-17-8-7-9-19-21(17)16(11-20(18)26)13-27(19)23(30)32-25(4,5)6/h7-9,13-15,18,20H,10-12H2,1-6H3/t15-,18+,20+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3cn(C(=O)OC(C)(C)C)c4cccc2c34)C=O |
| IUPAC navn | ditert-butyl (6aR,9S,10aR)-9-formyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4,7-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.53 |
| Formel vægt | 440.2311 |