Få mere at vide
1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexane (technical grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexane |
| CAS | 16096-31-4 |
| Molekylær formel | C12 H22 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O4/c1(3-5-13-7-11-9-15-11)2-4-6-14-8-12-10-16-12/h11-12H,1-10H2 |
| SMIL | C(CCCOCC1CO1)CCOCC2CO2 |
| IUPAC navn | 2-[6-(oxiran-2-ylmethoxy)hexoxymethyl]oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.301 |
| Formel vægt | 230.152 |