Få mere at vide
1,6-Anhydro-β-D-glucose-2,3,4-tri-O-acetate, 98+%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Anhydro-β-D-glucose-2,3,4-tri-O-acetate |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 111.0°C to 112.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 500 mg |
| Vis mere |