Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose, 99+%
Artikelnummer. 10676851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676851 1 g Glasflaske 1g
10279153 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676851 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 270950010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 498-07-7 | C6H10O5 | 162,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-07-7
Molekylær formel C6H10O5
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00063248
InChI nøgle TWNIBLMWSKIRAT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,6-anhydro-beta-d-glucopyranose, levoglucosan, leucoglucosan, 1,6-anhydro-beta-d-glucose, 1,6-anhydro-beta-glucopyranose, glucosan, 1,6-anhydroglucose, unii-5132n17fsd, anhydroglucose, 1,6-anhydro-d-glucose
PubChem CID 2724705
ChEBI CHEBI:30997
SMIL OC1C2COC(O2)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170,0 °C til 180,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotation −66.00
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klar, farveløs
IUPAC navn (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2,3,4-triol
Formel vægt 162.14
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller