Få mere at vide
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose, TRC
Artikelnummer. 17907384
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17907384 1 g
1 options
Artikelnummer. 17907384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6481001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levoglucosan
CAS 498-07-7
Molekylær formel C6 H10 O5
Mængde 1 g
Synonym D-Glucose, 1,6-anhydro- (6CI), Levoglucosan (8CI), 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-glucopyranose deriv., 1,6-Anhydro-D-glucopyranoside, 1,6-Anhydro-D-glucose, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, 1,6-Anhydroglucose, Leucoglucosan, NSC 46243, Levoglucosan
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMIL O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oktan-2,3,4-triol
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Formel vægt 162.0528