Få mere at vide
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose, 99%
Artikelnummer. 11402738
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402738 0.25 g 0.25g
11492728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16724.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 498-07-7 | C6H10O5 | 162,14 g/mol
1,6-anhydro-beta-D-glucopyranose anvendes til fremstilling af biologisk vigtige og strukturelt forskellige produkter såsom rifamycin S, indanomycin, thromboxan B2, (+)-biotin, tetrodotoxin, quinon, makrolidantibiotika og modificerede sukkerarter. Det bruges som et kemisk sporstof til biomasseafbrænding i atmosfæriske kemiske undersøgelser, især med hensyn til luftbårne partikler. Det hjælper med produktionen af bioethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,6-anhydro-beta-D-glucopyranose anvendes til fremstilling af biologisk vigtige og strukturelt forskellige produkter såsom rifamycin S, indanomycin, thromboxan B2, (+)-biotin, tetrodotoxin, quinon, makrolidantibiotika og modificerede sukkerarter. Det bruges som et kemisk sporstof til biomasseafbrænding i atmosfæriske kemiske undersøgelser, især med hensyn til luftbårne partikler. Det hjælper med produktionen af bioethanol.
Opløselighed Opløselig i ethanol og vand
.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-07-7
Molekylær formel C6H10O5
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00063248
InChI nøgle TWNIBLMWSKIRAT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,6-anhydro-beta-d-glucopyranose, levoglucosan, leucoglucosan, 1,6-anhydro-beta-d-glucose, 1,6-anhydro-beta-glucopyranose, glucosan, 1,6-anhydroglucose, unii-5132n17fsd, anhydroglucose, 1,6-anhydro-d-glucose
PubChem CID 2724705
ChEBI CHEBI:30997
IUPAC navn (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2,3,4-triol
SMIL OC1C2COC(O2)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose
Smeltepunkt 180°C to 184°C
Mængde 0.25 g
Beilstein 80998
Opløselighedsinformation Soluble in Ethanol and Water.
Formel vægt 162.14
Procent renhed 99%