missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,6-Anhydro-Beta-D-glucopyranose-13C6, TRC

Artikelnummer. 30331048
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331048 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6481025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,6-Anhydro-beta-d-glucose U-13C6
CAS 478518-93-3
Molekylær formel 13C6 H10 O5
Mængde 5 mg
Synonym Levoglucosan 13C6
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMIL O[13C@@H]1[13C@H]2[13CH2]O[13C@H](O2)[13C@H](O)[13C@H]1O
IUPAC navn (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
Molekylvægt (g/mol) 168.1
Formel vægt 168.073
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.