Få mere at vide
1,6-Anhydro-beta-D-galaktose, TRC
Artikelnummer. 17975005
Skift visning
Mængde:
25 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17975005 500 mg
17921605 25 mg
17972145 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17975005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA641000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 644-76-8
Molekylær formel C6 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Synonym Galactopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-galactopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-galactopyranose deriv., D-Galactosan, Galactosan, Levogalactosan, NSC 1376, Galactopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-galactopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-galactopyranose deriv., D-Galactosan, Galactosan, Levogalactosan, NSC 1376
IUPAC navn (1R,2R,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oktan-2,3,4-triol
SMIL O[C@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Anhydro-D-galactose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vægt 162.0528
Procent renhed >95%