Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,6-anhydro-beta-D-cellobiose, 95 %
Artikelnummer. 15498469
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498469 500 mg 500mg
15478469 1 g 1g
15488469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498469 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66914.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35405-71-1 | C12H20O10 | 324.282 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35405-71-1
Molekylær formel C12H20O10
Molekylvægt (g/mol) 324.282
MDL nummer MFCD13182343
InChI nøgle LTYZUJSCZCPGHH-QRZGKKJRSA-N
Synonym 1,6-anhydro-b-d-cellobiose, cellobiosan, 1,6-anhydro-beta-d-cellobiose, 2s,3r,4s,5s,6r-2-1r,2s,3r,4r,5r-3,4-dihydroxy-6,8-dioxabicyclo 3.2.1 octan-2-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol
PubChem CID 71225847
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(1R,2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1C2C(C(C(C(O1)O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water at 50mg/ml
Formel vægt 324.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver