Få mere at vide
1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose, TRC
Artikelnummer. 30005006
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30005006 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30005006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA648210500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose
CAS 67999-95-5
Molekylær formel C6 H10 O5
Mængde 500 mg
Synonym 1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose;
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-/m0/s1
SMIL O[C@@H]1[C@@H]2CO[C@@H](O2)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (1S,2S,3S,4S,5S)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oktan-2,3,4-triol
Molekylvægt (g/mol) 162.141
Formel vægt 162.053