missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-[(6-Aminohexyl)sulfanyl]ethan-1-one Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(6-Aminohexyl)sulfanyl]ethan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 98486-87-4 |
| Molekylær formel | C8H18ClNOS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[(6-Aminohexyl)sulfanyl]ethan-1-one Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NOS.ClH/c1-8(10)11-7-5-3-2-4-6-9;/h2-7,9H2,1H3;1H |
| SMIL | CC(SCCCCCCN)=O.Cl |
| IUPAC navn | S-(6-aminohexyl) ethanethioate hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.75 |
| Formel vægt | 211.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?