missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(6-Amino-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester (>85%), TRC

Artikelnummer. 30180253
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180253 5 mg
30180269 250 mg
30180132 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA9199535MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1702334-22-2
Molekylær formel C11H11N7O2
Molekylvægt (g/mol) 273.25
Synonym Ethyl 1-(6-Amino-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
IUPAC navn ethyl 1-(6-amino-9H-purin-2-yl)pyrazole-4-carboxylate
SMIL CCOC(=O)c1cnn(c1)c2nc(N)c3nc[nH]c3n2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(6-Amino-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11N7O2/c1-2-20-10(19)6-3-15-18(4-6)11-16-8(12)7-9(17-11)14-5-13-7/h3-5H,2H2,1H3,(H3,12,13,14,16,17)
Formel vægt 273.0974
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.