Få mere at vide
1-(6-Amino-9-Beta-D-ribofuranosyl-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic AcidEthyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(6-Amino-9-Beta-D-ribofuranosyl-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic AcidEthyl Ester |
| CAS | 313348-16-2 |
| Molekylær formel | C16H19N7O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | CVT 3127, Regadenoson Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N7O6/c1-2-28-15(27)7-3-19-23(4-7)16-20-12(17)9-13(21-16)22(6-18-9)14-11(26)10(25)8(5-24)29-14/h3-4,6,8,10-11,14,24-26H,2,5H2,1H3,(H2,17,20,21)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cnn(c1)c2nc(N)c3ncn([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)c3n2 |
| IUPAC navn | ethyl 1-[6-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-2-yl]pyrazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.37 |