Få mere at vide
1-(6-Amino-9-Beta-D-ribofuranosyl-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(6-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-9H-purin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| CAS | 313348-29-7 |
| Molekylær formel | C14H15N7O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Regadenoson Impurity |
| SMIL | Nc1nc(nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)n4cc(cn4)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.31 |
| Formel vægt | 377.1084 |