Få mere at vide
1,6,7-Trimethylnaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30457141
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457141 10 mg
30451690 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457141 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79647510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2245-38-7
Molekylær formel C13 H14
Molekylvægt (g/mol) 170.25
Synonym Naphthalene, 1,6,7-trimethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,6,7-Trimethylnaphthalene (ACI), 2,3,5-Trimethylnaphthalene, NSC 89511
IUPAC navn 1,6,7-trimethylnaphthalen
SMIL Cc1cc2cccc(C)c2cc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trimethylnaphthalene
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14/c1-9-5-4-6-12-7-10(2)11(3)8-13(9)12/h4-8H,1-3H3
Formel vægt 170.1096