Få mere at vide
1,6,7-Trimethyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6,7-Trimethyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amine-d3 |
| CAS | 1794759-37-7 |
| Molekylær formel | C12 D3 H10 N5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N5/c1-6-7(2)15-9-5-11-10(4-8(9)14-6)16-12(13)17(11)3/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)/i3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1c(N)nc2cc3nc(C)c(C)nc3cc12 |
| IUPAC navn | 6,7-dimethyl-3-(trideuteriomethyl)imidazo[4,5-g]quinoxalin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.284 |
| Formel vægt | 230.136 |