missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,6,7,12-Tetrachloroperylene Tetracarboxylic Acid Dianhydride, TRC

Artikelnummer. 30455137
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455137 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455137 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT889865100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,6,7,12-Tetrachloroperylene Tetracarboxylic Acid Dianhydride
CAS 156028-26-1
Molekylær formel C24H4Cl4O6
Mængde 100 mg
Synonym 5,6,12,13-tetrachloro-Perylo[3,4-cd:9,10-c'd']dipyran-1,3,8,10-tetrone, 5,6,12,13-Tetrachloroperylo[3,4-cd:9,10-c'd']dipyran-1,3,8,10-tetrone, 1,6,7,12-Tetrachloro-3,4:9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, 1,6,7,12-Tetrachloroperylene-3,4:9,10-tetracarboxylic acid dianhydride, 1,6,7,12-Tetrachloroperylene-3,4:9,10-tetracarboxylic dianhydride, 5,6,12,13-Tetrachloroperylenetetracarboxylic dianhydride
InChI formel InChI=1S/C24H4Cl4O6/c25-9-1-5-13-6(22(30)33-21(5)29)2-11(27)17-18-12(28)4-8-14-7(23(31)34-24(8)32)3-10(26)16(20(14)18)15(9)19(13)17/h1-4H
SMIL C1=C2C3=C4C(=C1Cl)C5=C(C=C6C7=C5C(=C(C=C7C(=O)OC6=O)Cl)C4=C(C=C3C(=O)OC2=O)Cl)Cl
Molekylvægt (g/mol) 530.1
Formel vægt 527.8762
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.