missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,6:3,4-Dianhydro-Beta-D-altropyranose, TRC

Artikelnummer. 30367596
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367596 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4168652MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,6,3,4-Dianhydro-beta-D-altropyranose
CAS 3868-04-0
Molekylær formel C6 H8 O4
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c7-3-5-4(10-5)2-1-8-6(3)9-2/h2-7H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6-/m1/s1
SMIL O[C@@H]1[C@@H]2OC[C@@H](O2)[C@H]3O[C@@H]13
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Formel vægt 144.0423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.