Få mere at vide
1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetrone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O8/c21-17-9-1-2-10-18(22)26-14-7-8-16-28-20(24)12-4-3-11-19(23)27-15-6-5-13-25-17/h1-16H2 |
| Formel vægt | 400.2097 |
| Procent renhed | >95% |