Få mere at vide
1-(5-(trifluormethyl)-2-pyridyl)piperidin-4-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperidine-4-carboxylic acid |
| CAS min % | 95.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| IUPAC navn | 2-(4-carboxylatopiperidin-1-yl)-5-(trifluormethyl)pyridin-1-ium |
| Formel vægt | 274.24 |
| Procent renhed | 95% |