Få mere at vide
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 87 °C til 89 °C |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 311.67 |
| Procent renhed | 95% |