Få mere at vide
1-[5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-1,4-diazepan, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10308483
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10308483 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10680656 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10308483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00291DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 306934-70-3
Molekylær formel C11H14F3N3
Molekylvægt (g/mol) 245.25
MDL nummer MFCD00661783
InChI nøgle IBMSHQVIAUTKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4 diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl 1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 2760779
IUPAC navn 1-[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan
SMIL FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)N1CCCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1, 4-diazepane
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 245.25
Procent renhed 97%