Få mere at vide
1-[5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]piperidin-4-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10883951
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10883951 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10646430 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10883951 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC73101CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 950603-35-7
Molekylær formel C9H10F3N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 281.25
MDL nummer MFCD11101440
InChI nøgle PWQMNLMMMCREOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 33589561
IUPAC navn 1-[5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]piperidin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 281.25
Procent renhed 97%