Få mere at vide
1,5-Pentanedithiol, TRC
Artikelnummer. 30413477
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413477 500 mg
30409175 100 mg
30420678 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30413477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP227480500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-98-3
Molekylær formel C5 H12 S2
Molekylvægt (g/mol) 136.28
Synonym 1,5-Dimercaptopentane, 1,5-Dithiolpentane, NSC 51699
IUPAC navn Pentan-1,5-Dithial
SMIL SCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Pentanedithiol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Formel vægt 136.038