Få mere at vide
1,5-Pentanedithiol, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Pentanedithiol |
| Smeltepunkt | -72 °C |
| Tæthed | 1.016 |
| Kogepunkt | 216 °C til 218 °C |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.5194 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3334 |
| Beilstein | 1732335 |
| Vis mere |