Få mere at vide
1,5-Pentanedithiol, 96%
Artikelnummer. 11411687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411687 5 g 5g
11421687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25665.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 928-98-3 | C5H12S2 | 136,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-98-3
Molekylær formel C5H12S2
Molekylvægt (g/mol) 136.27
MDL nummer MFCD00004908
InChI nøgle KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-pentanedithiol, 1,5-dimercaptopentane, unii-r8rc3q7t1w, pentamethylene dimercaptan, r8rc3q7t1w, pentamethylenedithiol, 1,5-pentanodithiol, acmc-209rih, pentamethylenedimercaptane, 1,5-pentanedithiol 98+%
PubChem CID 70236
IUPAC navn pentan-1,5-dithiol
SMIL SCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Pentanedithiol
Smeltepunkt -72°C
Kogepunkt 216°C to 218°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 5 g
FN nummer UN3334
Beilstein 1732335
Formel vægt 136.28
Procent renhed 96%