Få mere at vide
1,5-Pentanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Pentanediol |
| CAS | 111-29-5 |
| Molekylær formel | C5 H12 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,5-Pentanediol (8CI','9CI','ACI), 1,5-Dihydroxypentane, 1,5-Pentamethylene glycol, Cosphaderm Pentiol natural, Dermosoft Pentiol Eco, Hydrolite 5 Green, Microcare Emollient PTG, NSC 5927, Pentamethylene glycol, Pentylene glycol, Purolan PD-LO, TK 5, α,ω-Pentanediol, ω-Pentanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2 |
| SMIL | OCCCCCO |
| IUPAC navn | Pentan-1,5-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vægt | 104.0837 |