Få mere at vide
1,5-Pentanediol Diacrylate (Stabilized with Hydroquinone), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Pentanediol Diacrylate |
| CAS | 36840-85-4 |
| Molekylær formel | C11H16O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,1'-(1,5-Pentanediyl) di-2-Propenoate, 1,5-Pentamethylene Diacrylate, 1,5-Pentanediol Diacrylate, 1,5-Pentanediyl Bisacrylate, Pentamethylene Diacrylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O4/c1-3-10(12)14-8-6-5-7-9-15-11(13)4-2/h3-4H,1-2,5-9H2 |
| SMIL | C=CC(=O)OCCCCCOC(=O)C=C |
| IUPAC navn | 5-prop-2-enoyloxypentyl prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.24 |
| Formel vægt | 212.1049 |