Få mere at vide
1,5-Pentane-d10-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Pentane-d10-diol |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| Formel vægt | 114.146 |