Få mere at vide
1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2/i4D2,5D2 |
| Formel vægt | 106.1408 |