Få mere at vide
1,5-pentmethylen-1H-tetrazol, 98 %
Artikelnummer. 11372917
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372917 5 g 5g
11382917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16185.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 54-95-5 | C6H10N4 | 138,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-95-5
Molekylær formel C6H10N4
Molekylvægt (g/mol) 138.174
MDL nummer MFCD00005939
InChI nøgle CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentylenetetrazol, pentylenetetrazole, pentetrazol, metrazole, cardiazol, cardiazole, cardiol, corazol, 1,5-pentamethylenetetrazole, corazole
PubChem CID 5917
ChEBI CHEBI:34910
IUPAC navn 6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepin
SMIL C1CCC2=NN=NN2CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Smeltepunkt 59 °C til 61 °C
Kogepunkt 194 °C (12 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 135492
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7141
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%