Få mere at vide
1,5-pentmethylen-1H-tetrazol, 98 %
Artikelnummer. p-7058449
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372917 5 g 5g
11382917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16185.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 54-95-5 | C6H10N4 | 138,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-95-5
Molekylær formel C6H10N4
Molekylvægt (g/mol) 138.174
MDL nummer MFCD00005939
InChI nøgle CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentylenetetrazol, pentylenetetrazole, pentetrazol, metrazole, cardiazol, cardiazole, cardiol, corazol, 1,5-pentamethylenetetrazole, corazole
PubChem CID 5917
ChEBI CHEBI:34910
IUPAC navn 6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepin
SMIL C1CCC2=NN=NN2CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Smeltepunkt 59 °C til 61 °C
Kogepunkt 194 °C (12 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 135492
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7141
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%