missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(5-O-Benzoyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide (5'-O-Benzoylribavirin), Mikromol™
Beskrivelse
1-(5-O-Benzoyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide (5'-O-Benzoylribavirin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-O-Benzoylribavirin |
| CAS | 58151-90-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5'-O-Benzoylribavirin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H16 N4 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(5-O-Benzoyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, 5'-O-Benzoylribavirin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N4O6/c16-12(22)13-17-7-19(18-13)14-11(21)10(20)9(25-14)6-24-15(23)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9-11,14,20-21H,6H2,(H2,16,22)/t9-,10-,11-,14-/m1/s1 |
| SMIL | NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-1,2,4-triazol-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?